Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-2-Phenylglycin, 98+%
Artikelnummer. 11443967
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443967 100 g 100g
11433967 25 g 25g
11408860 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443967 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A19360.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2935-35-5
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00064403
InChI nøgle ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-2-Phenylglycine
Smeltepunkt 288°C (decomposition)
Beilstein 2208675
Merck Index 14,7291
Mængde 100 g
Formel vægt 151.17
Optisk rotation +156° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed ≥98%