missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-2-Nitrophenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-2-Nitrophenylalanine |
| CAS | 19883-75-1 |
| Molekylær formel | C9H10N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-3-(o-Nitrophenyl)-alanine, L-2-Nitrophenylalanine, NSC 21949 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11(14)15/h1-4,7H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | O=N(C1=C(C=CC=C1)C[C@H](N)C(O)=O)=O |
| IUPAC navn | (S)-2-amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.19 |
| Formel vægt | 210.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?