missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 16899-18-6 |
| Molekylær formel | C4H6N2O2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | NC1=N[C@H](C(O)=O)CS1 |
| IUPAC navn | (R)-2-amino-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.17 |
| Formel vægt | 146.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?