Få mere at vide
L-2-Aminopentanoic-4,4,5,5,5-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Norvaline-4,4,5,5,5-D5 |
| CAS | 1202936-50-2 |
| Molekylær formel | C5 D5 H6 N O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | L-Norvaline-4,4,5,5,5-d5, L-Norvaline-d5, (2 S)-2-Aminopentanoic-4,4,5,5,5-d5 acid, (S)-2-Aminopentanoic acid-d5, (S)-2-Aminovaleric acid-d5, L-α-Aminovaleric acid-d5, L-Norvaline-4,4,5,5,5-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-4,4,5,5,5-pentadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.177 |
| Formel vægt | 122.11 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?