Få mere at vide
L(+)-2-Aminobutyric acid, 98%
Artikelnummer. 10697172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697172 5 g Glasflaske 5g
10431451 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-24-6
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00064415
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonym l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
IUPAC navn (2S)-2-aminobutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-2-Aminobutyric acid
Navn note 98%
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(NH2)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 04, 408
Merck Index 10, 430
Specifik rotation + 21.6
Opløselighedsinformation Solubility in water: 22.7g/100mL (22 c)
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver