Få mere at vide
L-(+)-2-aminosmørsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308865 1 g 1g
11318865 5 g 5g
11328865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13984.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1492-24-6 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
L-(+)-2-aminosmørsyre anvendes i biosyntesen af ikke-ribosomale peptider. Det fungerer som en receptorantagonist. Det bruges også som et chiralt reagens. Yderligere anvendes det til bestemmelse af substrat af glutamylcysteinsyresyntase. Ud over dette bruges det også som et lægemiddelmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(+)-2-aminosmørsyre anvendes i biosyntesen af ikke-ribosomale peptider. Det fungerer som en receptorantagonist. Det bruges også som et chiralt reagens. Yderligere anvendes det til bestemmelse af substrat af glutamylcysteinsyresyntase. Ud over dette bruges det også som et lægemiddelmellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand og eddikesyre. Lidt opløseligt i alkohol og æter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1492-24-6
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00064415
InChI nøgle QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Synonym l-2-aminobutyric acid, s-2-aminobutanoic acid, 2s-2-aminobutanoic acid, h-abu-oh, l-alpha-aminobutyric acid, s-+-2-aminobutyric acid, l-+-2-aminobutyric acid, --2-aminobutyric acid, s-2-aminobutyric acid, s-2-amino-butyric acid
PubChem CID 80283
ChEBI CHEBI:35619
IUPAC navn (2S)-2-aminobutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-2-Aminobutyric acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 1720935
Merck Index 14,428
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetic acid. Slightly soluble in alcohol and ether.
Optisk rotation +21° (c=4.8 in 6N HCl)
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥98%