Få mere at vide
L-2-Aminobutyric-3,3-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 Acid |
| CAS | 352431-37-9 |
| Molekylær formel | C4 D2 H7 N O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Butanoic-3,3-d2 acid, 2-amino-, (2 S)- (9 CI), (2 S)-2-Aminobutanoic-3,3-d2 acid, L-2-Aminobutyric acid-d2, L-Butyrine-d2, L-Ethylglycine-d2, L-Homoalanine-d2, L-α-Aminobutyric-β,β-d2 acid, (S)-2-Aminobutanoic acid-d2, (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-3,3-dideuteriobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.132 |
| Formel vægt | 105.076 g/mol |
| Vis mere |