Få mere at vide
L-2-Aminobutanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-2-Aminobutanol |
| CAS | 5856-62-2 |
| Molekylær formel | C4 H11 N O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Butanol, 2-amino-, (2S)-, 1-Butanol, 2-amino-, (+)- (7CI), 1-Butanol, 2-amino-, (S)-, 1-Butanol, 2-amino-, (S)-(+)- (8CI), 1-Butanol, 2-amino-, d- (4CI), (2S)-2-Amino-1-butanol, (+)-2-Amino-1-butanol, (+)-2-Aminobutanol, (+)-2-Aminobutyl alcohol, (2S)-2-Aminobutan-1-ol, (S)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutanol, 2S-Aminobutanol, L-(+)-2-Amino-1-butanol, L-(+)-2-Aminobutanol, L-2-Amino-1-butanol, L-2-Aminobutanol, S-(+)-2-Amino-1-butanol, d-2-Amino-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](N)CO |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminobutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.14 |
| Formel vægt | 89.0841 |