Få mere at vide
L-2-aminoadipinsyre, 98 %
Description
L-2-Aminoadipinsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig i 1
N HCl (50 mg/ml) og vand (lidt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-2-Aminoadipic acid |
| Smeltepunkt | ∽206 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1724348 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 1N HCl (50 mg/ml) og vand (lidt). |
| Optisk rotation | +25° (c=2 i 5N HCl) |
| Formel vægt | 161.16 |
| Procent renhed | 98% |