Få mere at vide
L(+)-2-Amino-5-phosphonovaleric acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(+)-2-Amino-5-phosphonovaleric acid |
| CAS | 79055-67-7 |
| Molekylær formel | C5 H12 N O5 P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | OP(CCC[C@H](N)C(O)=O)(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.126 |
| Formel vægt | 197.045 |