missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30324697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324697 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6304005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-2-Amino-3-[thiomethyl-1-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3 -pyrrolin-3-yl)]propanoic Acid Dihydrochloride
CAS 1356577-86-0
Molekylær formel C12H21N2O3S.. 2(HCl)
Mængde 5 mg
Synonym 3-[[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]methyl]-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H21N2O3S.2ClH/c1-11(2)5-8(12(3,4)14(11)17)6-18-7-9(13)10(15)16;;/h5,9H,6-7,13H2,1-4H3,(H,15,16);2*1H/t9-;;/m0../s1
SMIL N[C@H](C(O)=O)CSCC1=CC(C)(C)N([O])C1(C)C.Cl.Cl
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[(1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methylsulfanyl]propanoic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 346.29
Formel vægt 345.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.