Få mere at vide
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, 98+%, may cont. up to ca 10% monohydrochloride
Artikelnummer. 11322437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322437 1 g 1g
11332437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10093.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1883-09-6 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1883-09-6
Molekylær formel C4H12Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.052
MDL nummer MFCD00064561
InChI nøgle CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Synonym l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, h-dab-oh.2hcl, 2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2s-2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, s-+-2,4-diamino-n-butyric acid dihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2s, d-dab.2hcl, 2s-2,4-diaminobutanoic acid, chloride, chloride
PubChem CID 2724265
IUPAC navn (2S)-2,4-diaminobutansyre;dihydrochlorid
SMIL C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Smeltepunkt ∼200°C
Assay Procent Noter kan forts. op til≈ 10% monohydrochlorid
Mængde 1 g
Beilstein 5763078
Optisk rotation +18° (c=1 in 5N HCl)
Formel vægt 191.06
Procent renhed ≥98%