missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-165041, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477786
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477786 100 mg
16498008 10 mg
16443937 50 mg
16430478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY20019

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.

L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-165041
CAS 79558-09-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26O7
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC
Molekylvægt (g/mol) 402.44
Formel vægt 402.44
Procent renhed 99.74%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.