missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ L-161,982
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18055032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18055032 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18055032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2514/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective EP4 receptor antagonist

L-161,982 is an EP4 receptor antagonist that is selective over all other members of the prostanoid receptor family (Ki values are 0.024, 0.71, 1.90, 5.10, 5.63, 6.74, 19 and 23 μM for human EP4, TP, EP3, DP, FP, IP, EP1 and EP2 receptors respectively). Suppresses PGE2-induced bone formation in rats and prevents the nociceptive response induced by Misoprostol (Cat. No. 2297) in formalin-injected mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-161, 982
CAS 147776-06-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C32H29F3N4O4S2
Formel vægt 654.72
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 654.723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.