missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-[15N]Phenylalanine, TRC

Artikelnummer. 17969164
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17969164 10 mg
17927444 50 mg
17938974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17969164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33552310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29700-34-3
Molekylær formel C9H1115NO2
Molekylvægt (g/mol) 166.19
Synonym L-Phenylalanine-15N
IUPAC navn (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-phenylpropanoic acid
SMIL [15NH2][C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-[15N]Phenylalanine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1
Formel vægt 166.076
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.