missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ KYT 0353
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18769216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18769216 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18769216 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5026/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective inhibitor of L-type amino acid transporter 1 (LAT1)

KYT 0353 is a potent and selective inhibitor of L-type amino acid transporter 1 (LAT1) (IC50 = 60 nM for 14C-leucine uptake in H-29 cells). Also suppreses 14C-leucine uptake in renal proximal tubule cells expressing LAT1 (IC50 = 140 nM). Displays ∽500-fold selectivity for LAT1 over LAT2. Reduces cell viability and induces apoptosis in YD-38 oral cancer cells. Arrests growth in several tumor cell lines. Exhibits growth inhibitory effects on HT-29 cells in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine dihydrochloride
CAS 1597402-27-1
Synonym JPH 203
Mængde 5 mg
Molekylær formel C23H19Cl2N3O4.2HCl
Formel vægt 545.24
Produkttype Inhibitor
Renhed 96%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.