missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kynurenic Acid, TRC

Artikelnummer. 30003294
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003294 10 mg
30005831 500 mg
30004901 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK66050010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 492-27-3
Molekylær formel C10 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Synonym 2-Quinolinecarboxylic acid, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid (ACI), Quinaldic acid, 4-hydroxy- (8CI), 2-Carboxy-4-hydroxyquinoline, 4-Hydroxyquinaldic acid, 4-Hydroxyquinaldinic acid, 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, Kynurenic acid, MeSH ID: D007736, NSC 58973, Quinurenic acid
IUPAC navn 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Kynurenic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vægt 189.0426
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.