Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Kynurenic acid
Beskrivelse
Broad spectrum EAA antagonist. Putative GPR35 ligand.
Sodium Salt also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kynurenic acid |
| CAS | 492-27-3 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C10H7NO3 |
| Formel vægt | 189.17 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.17 |