Få mere at vide
Kynurenic acid sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16475106 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16475106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107512
MedChemExpress Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Kynurenic acid sodium, an endogenous tryptophan metabolite, is a broad-spectrum antagonist targeting NMDA, glutamate, α7 nicotinic acetylcholine receptor. Kynurenic acid sodium is also an agonist of GPR35/CXCR8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kynurenic acid sodium
Fysisk form Solid
CAS 2439-02-3
Farve Gray
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H6NNaO3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (236.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 211.15
Formel vægt 211.15
Procent renhed 99.38%