Få mere at vide
Kynurenic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kynurenic Acid-D5 |
| CAS | 350820-13-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H5 H2 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Quinoline-3,5,6,7,8-d5-carboxylic acid, 4-hydroxy- (9CI), 3,5,6,7,8-Pentadeuterio-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylic acid, 4-Hydroxy-2-quinoline-3,5,6,7,8-d5-carboxylic acid, Kynurenic Acid-D5, Kynurenic-3,5,6,7,8-d5 Acid, Kynurenic-d5 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O)c([2H])c(nc2c1[2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,5,6,7,8-pentadeuterio-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.2 |
| Vis mere |