missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kynurenic-3,5,6,7,8-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kynurenic Acid-D5 |
| CAS | 350820-13-2 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H2 N O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5 H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(O)c([2 H])c(nc2c1[2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3,5,6,7,8-pentadeuterio-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.2 |
| Formel vægt | 194.074 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?