Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med bulk skruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen.
- Uddannet.
- Inkluderer skruelåg af polypropylen med silikoneforsegling.
- Frosted markeringsområde giver plads til prøveidentifikation og andre noter.
- Temperaturområdet er mellem– 196 °C til 121 °C.
- DNA-, DNase- og RNase-fri
- Steril, endotoksinfri, ikke-mutagen, ikke-toksisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Selvstående, konisk bund |
| Højde (metrisk) | 47mm |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | –196 til 121 °C |
| Vis mere |