Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør med bulk skruelåg
Artikelnummer. 10758771 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Format Pakningsstørrelse
10758771 1,5 ml Konisk bund Pakke med 500
10334851 0,5 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 500
10644731 1,5 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 500
10430823 2 ml Selvstående, konisk bund Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10758771 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 780752
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Mikrocentrifugerør med bulk-skruelåg omfatter et matteret markeringsområde, der giver plads til prøveidentifikation og andre notationer. Graduerede rør er sterile, endotoksinfri, ikke-mutagene og ikke-toksiske såvel som DNA-, DNase- og RNase-frie. Driftstemperaturområdet er mellem– 196 °C til 121 °C.
  • Fremstillet af polypropylen.
  • Uddannet.
  • Inkluderer skruelåg af polypropylen med silikoneforsegling.
  • Frosted markeringsområde giver plads til prøveidentifikation og andre noter.
  • Temperaturområdet er mellem– 196 °C til 121 °C.
  • DNA-, DNase- og RNase-fri
  • Steril, endotoksinfri, ikke-mutagen, ikke-toksisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Lukningsmateriale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Format Konisk bund
Højde (metrisk) 47mm
nr. pr. pakke 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –196 til 121 °C
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 11 mm