Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Kynar PVDF taske
Description
- Fleksibel
- Vil ikke forurene prøven
- Til brug i gasprøvetagningstog
- Bruges til indeslutning af gas- eller væskeprøver
- Holdbare, varmeforseglede sømme sikrer lækagesikker drift
Specifications
Specifications
| Materiale | PVDF |
| Tykkelse (engelsk) | 0,003 tommer. |
| Dimensioner (L x B) | 305 x 305 mm |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Produkttype | Kynar Taske |
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Bredde (metrisk) | 305 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.070 mm |