Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Kynar Taske
Artikelnummer. 13305211
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13305211 7 l Hver
1 options
Artikelnummer. 13305211 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 0141015
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Brug dette Kynar Taske til gasprøveanalyse. Gummigasprøveposen er korrosionsbestandig Kynar konstruktion til alle dine applikationsbehov.
  • Stærke sømme for øget holdbarhed
  • Enkelt-brede sømstile
  • Fås i 2 mil og 4 mil tykke
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gasprøveanalyse
Materiale Gummi
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Dimensioner (L x B) 610 x 610 mm
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Kynar Taske
Kapacitet (engelsk) 1,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 7 l
Længde (metrisk) 610 mm
Bredde (metrisk) 610 mm
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm