Få mere at vide
KYA1797K, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483258 10 mg
16439806 50 mg
16432696 25 mg
16424526 100 mg
16415987 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101090
MedChemExpress KYA1797K is a potent and selective Wnt/β-catenin inhibitor with an IC50 of 0.75 μM.
KYA1797K is a potent and selective Wnt/β-catenin inhibitor with an IC50 of 0.75 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KYA1797K
CAS 1956356-56-1
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H11KN2O6S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (13.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[K])CCN(C/1=O)C(SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=S
Molekylvægt (g/mol) 442.51
Formel vægt 442.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease