Få mere at vide
KY1220, MedChemExpress
Beskrivelse
KY1220 is a compound that destabilizes both β-catenin and Ras, via targeting the Wnt/β-catenin pathway
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KY1220 |
| CAS | 292168-79-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10N4O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.15 mM) |
| SMIL | O=C(/C(N1)=C/C2=CC=CN2C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)NC1=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.32 |
| Formel vægt | 314.32 |
| Vis mere |