Få mere at vide
KW-8232 free base, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470609
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16470609 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16470609 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100304
MedChemExpress KW-8232 free base, an orally active anti-osteoporotic agent, and can reduces the biosynthesis of PGE2.
KW-8232 free base, an orally active anti-osteoporotic agent, and can reduces the biosynthesis of PGE2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KW-8232 free base
CAS 170365-25-0
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H37ClN4O3
Mængde 1 mg
SMIL O=C(C(N1CCN(C)C)=C(C(C2=CC=C(O)C=C2)C3=CC=C(O)C=C3)C4=C1C=CC=C4)N5CCN(C6=CC=CC=C6Cl)CC5
Molekylvægt (g/mol) 609.16
Formel vægt 609.16
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism