Få mere at vide
Kuwanon A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16430396 2 mg -
16421708 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Kuwanon A is a flavone derivative isolated from the root barks of the mulberry tree (Morus alba L.); inhibits nitric oxide production with an IC50 of 10.5 μM.
Kuwanon A is a flavone derivative isolated from the root barks of the mulberry tree (Morus alba L.)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kuwanon A
CAS 62949-77-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H24O6
Mængde 2 mg
SMIL O=C1C(C/C=C(C)\C)=C(C2=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C(O)C=C2)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molekylvægt (g/mol) 420.45
Formel vægt 420.45
Procent renhed 96.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation