Få mere at vide
Heidolph™ Kugelmeiers 3D cellekulturplade SP5D (sfærisk plade 5D)
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Array:
2 x 3
4 x 6
Antal Wells:
6
24
Beskrivelse
Den patenterede geometri med speciel belægning tillader integration af hver enkelt celle i et 3D-agglomerat på en kontrolleret måde. Sådan vokser ensartede sfæroider uden dannelse af nekrotiske kerner. Reproducerbarheden af opfølgende tests øges, da forsøgene altid starter under identiske startbetingelser på grund af den lave størrelsesvariation af de dyrkede sfæroider.
- I henhold til eksperimenternes størrelse og skala kan du vælge mellem vores 24-brønds plade eller vores 6-brønds plade
- For små partier, Heidolph™ foreslår at bruge 24-brønds pladen indeholdende 12 brønde med 750 mikrobrønde hver, så du vil være i stand til at give op til 9000 ensartede sfæroider
- Du kan nemt udføre monolag sammenlignende undersøgelser i de resterende 12 brønde på den samme plade
- 6-brønds plade er velegnet til opskaleringsforsøg og større partier; du kan forvente et udbytte på 3364 sfæroider pr. brønd, således et samlet udbytte på 20.184 sfæroider/plade
- Den klar til brug SP5D er særlig brugervenlig: Dyrkningen kræver ingen forbehandling eller centrifugeringstrin efter udsåning af dine celler
- Medieskiftet er også særligt bekvemt på grund af simpel pipettering, da højden af mikrobrøndene blev valgt, så celleklyngerne fastholdes
- Platformen er kompatibel med standard automationsenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 2 x 3 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Standard automationsenhed |
| Materiale | Cycloolefin copolymer |
| Antal Wells | 6 |
| Vis mere |