Få mere at vide
Heidolph™ Kugelmeiers 3D cellekulturplade SP5D (sfærisk plade 5D)
Artikelnummer. 17818808 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Array:
2 x 3
4 x 6
Antal Wells:
6
24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Antal Wells
17818808 2 x 3 6
17808808 4 x 6 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17818808 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5491601000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den sfæriske plade 5D (SP5D) er en 3D-cellekulturplade til dannelse af ensartede, standardiserede sfæroider med høj kvalitet og udbytte. Det muliggør ubesværet skalering og oversættelse til den diagnostiske eller kliniske anvendelse.
Den patenterede geometri med speciel belægning tillader integration af hver enkelt celle i et 3D-agglomerat på en kontrolleret måde. Sådan vokser ensartede sfæroider uden dannelse af nekrotiske kerner. Reproducerbarheden af opfølgende tests øges, da forsøgene altid starter under identiske startbetingelser på grund af den lave størrelsesvariation af de dyrkede sfæroider.
  • I henhold til eksperimenternes størrelse og skala kan du vælge mellem vores 24-brønds plade eller vores 6-brønds plade
  • For små partier, Heidolph™ foreslår at bruge 24-brønds pladen indeholdende 12 brønde med 750 mikrobrønde hver, så du vil være i stand til at give op til 9000 ensartede sfæroider
  • Du kan nemt udføre monolag sammenlignende undersøgelser i de resterende 12 brønde på den samme plade
  • 6-brønds plade er velegnet til opskaleringsforsøg og større partier; du kan forvente et udbytte på 3364 sfæroider pr. brønd, således et samlet udbytte på 20.184 sfæroider/plade
  • Den klar til brug SP5D er særlig brugervenlig: Dyrkningen kræver ingen forbehandling eller centrifugeringstrin efter udsåning af dine celler
  • Medieskiftet er også særligt bekvemt på grund af simpel pipettering, da højden af mikrobrøndene blev valgt, så celleklyngerne fastholdes
  • Platformen er kompatibel med standard automationsenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Låg Med låg
Array 2 x 3
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Standard automationsenhed
Materiale Cycloolefin copolymer
Antal Wells 6
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Uforpligtende
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Sfæroid dyrkning
Inkluderer Plade
Egnet til formålet Steril& PCR-klar