Få mere at vide
Epredia™ Kuehne Coverglass tommelfingertang, 4 tommer. (10,2 cm)
Artikelnummer. 12627776 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12627776 10,2 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12627776 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 19060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 DKK
    202.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.57 DKK
    14% Slukket
På lager
Vælg 4 tommer. (10,2 cm) Kuehne Coverglass tommelfingertang, med vinklede spidser for kvalitet og præcision.
Funktioner:
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kuehne Dækglas
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10,2 cm