Få mere at vide
KU 55933, TRC
Artikelnummer. 30396125
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30396125 50 mg
30389512 5 mg
30389511 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK66043850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587871-26-9
Molekylær formel C21H17NO3S2
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Synonym KU 55933, ATM Kinase Inhibitor, 2-Thianthren-1-yl-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one
SMIL O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2