Få mere at vide
KU-55933, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16485696 100 mg -
16467667 5 mg -
16464918 10 mg -
16461167 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KU-55933
Fysisk form Solid
CAS 587871-26-9
Farve Earth Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17NO3S2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 395.49
Formel vægt 395.49
Procent renhed 99.72%