Få mere at vide
R&D Systems™ KU 55933
Artikelnummer. 18085412
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085412 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085412 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3544/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 DKK
    2279.55 DKK / 10mg
    Spare 130.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ATM kinase inhibitor
Potent, selective and competitive ATM kinase inhibitor (Ki = 2.2 nM, IC50 values are 13, 2500, 9300, 16600, > 100000 and > 100000 nM at ATM, DNA-PK, mTOR, PI 3-kinase, PI 4-K and ATR respectively). Decreases viability of MCF-7, A549 and HCT116 cells and decreases p21CIP1 levels in vitro. Acts as a radio- and chemosensitizer for the treatment of cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KU 55933
CAS 587871-26-9
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C21H17NO3S2
Formel vægt 395.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 395.49