Få mere at vide
KU-0063794, MedChemExpress
Beskrivelse
KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KU-0063794 |
| CAS | 938440-64-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H31N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (35.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCC1=CC(C2=CC=C3C(N=C(N=C3N4CCOCC4)N5C[C@@H](O[C@@H](C5)C)C)=N2)=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.54 |
| Formel vægt | 465.54 |
| Vis mere |