Få mere at vide
KU-0058948, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KU-0058948 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21FN4O2/c22-18-7-6-14(12-17(18)21(28)26-10-3-8-23-9-11-26)13-19-15-4-1-2-5-16(15)20(27)25-24-19/h1-2,4-7,12,23H,3,8-11,13H2,(H,25,27) |
| Formel vægt | 380.1649 |