Få mere at vide
KT185, MedChemExpress
Beskrivelse
KT185 is an orally-bioavailable, brain-penetrant and selective ABHD6 inhibitor, with an IC50 0.21 nM in Neuro2A cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KT185 |
| CAS | 1472640-86-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H33N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC(C(N4CCCCC4)=O)=C3)=C1)N5C(CCCC5)C6=CC=CC=C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.64 |
| Formel vægt | 519.64 |
| Procent renhed | 98.78% |
| Vis mere |