Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KT 5720
Beskrivelse
Potent, selective inhibitor of protein kinase A (Ki = 60 nM). Has no effect on PKG or PKC (Ki > 2 μM). Reversibly arrests human skin fibroblasts in the G1 phase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KT 5720 |
| CAS | 108068-98-0 |
| Mængde | 100 μg |
| Molekylær formel | C32H31N3O5 |
| Formel vægt | 537.61 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 537.62 |