Få mere at vide
Ansell KSR™ 22-515 vinylbelagte handsker med interlock strikfor
Artikelnummer. p-8005313 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12600782
Brand: Ansell 22515070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse lette, komfortable handsker er ideelle til perioder med længere tids brug under let arbejde. Vinylbelægning forbedrer grebet, når du arbejder med små, vanskelige genstande.
  • Slip på manchetten for nem af- og påtagning
  • Ideel til langvarig brug under lette opgaver
  • Forbedret greb til håndtering af små, vanskelige genstande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belægningsmateriale PVC
Farve Tan
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Cotton
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 2121A
Til brug med (applikation) Inspektion, montering og metalfremstilling
Handske manchet stil Åben
Liner materiale Bomuld
Serie 22-515