Få mere at vide
Ansell KSR™ 22-515 vinylbelagte handsker med interlock strikfor
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
7.5
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Slip på manchetten for nem af- og påtagning
- Ideel til langvarig brug under lette opgaver
- Forbedret greb til håndtering af små, vanskelige genstande
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Tan |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |