Få mere at vide
KS176, MedChemExpress
Beskrivelse
KS176 is a potent and selective inhibitor of the breast cancer resistance protein (BCRP) multidrug transporter (IC50 values are 0.59 and 1.39 (mu)M in Pheo A and Hoechst 33342 assays respectively). Displays no inhibitory activity against P-gp or MRP1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KS176 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1253452-78-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19N3O5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (86.33 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(NC(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)C=CC=C1)NC3=CC=C(CCO)C=C3 |
| Vis mere |