Få mere at vide
Klever KS-serieskærer
Artikelnummer. 17739017
Skift visning
Bladmateriale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Bladmateriale
17739017 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 17739017 Leverandør Klever Leverandørnr. KS101SSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1331.25 DKK
    1094.00 DKK / Pakke med 5
    Spare 237.25 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Klever KS-seriens skær med bred åbning i rustfrit stål håndtag og vogn.
  • Vil du have et sikkert skæreværktøj, der er særligt nemt at skille ad, fordi det kun består af to dele (plus klinge)? Leder du efter en sikkerhedskniv, der er særlig nem at rengøre? Derefter Klever KS101SS-W sikkerhedskniv er en for dig.
    • Den skærer op til 1,5-vægget bølgepap, men også næsten alle andre materialer.
    • Velegnet til autoklaverengøring
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Kutter
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Farve Sølv