Få mere at vide
IKA™ KS 501 Digital Orbital Shaker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159134 Shop alle IKA produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15628155
Brand: IKA™ 0025002985
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav-profil laboratorie orbital shaker med stor monteringsflade.
  • Orbital diameter 30 mm
  • Ideel til beholdere med et volumen på mere end 250 ml, f.eks. runde kolber, Erlenmeyer-kolber, dyrkningskolber og flasker
  • Ideel til biologiske og mikrobiologiske væksttests og til produktion af stamopløsninger
  • Kontinuerlig drift (endeløs) selv under ekstreme belastninger
  • Timer funktion
  • Vedhæftede filer medfølger ikke, bestil venligst separat
  • Integreret USB og RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 300 rpm
Elektriske krav 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Spænding 100/115/230 V
Watt 74 W
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 505 x 120 x 585 mm
Vægt (metrisk) 26 kg
Model- KS 501 Digital
Vise 7 Segment LED
Inkluderer Integreret USB og RS 232 interface, EU-stik