Få mere at vide
KS μ5 S test- og kalibreringsstandarder, WTW™
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
- Kalibrerings- og testmateriale til ledningsevnemålinger
- Test modstande og kalibreringsløsninger til at teste målerne med konduktivitetsfunktion samt til at kalibrere systemet fra enheden og konduktivitetsmålecellen
- Optimal målesikkerhed med PTB/NIST sporbare standardløsninger
- Nem enhedskontrol med meget præcise testmodstande
- Pharmacopeia-konforme testsæt
- Test- og kalibreringsstandard 5μ S/cm ved 25° C
Specifikationer
Specifikationer
| Emballage | Borosilikatglas |
| Tæthed | 1.2g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 120°C |
| Mængde | 250 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering