Få mere at vide
IKA™ KS 4000 i Incubator Shakers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8004130 Shop alle IKA produkter
Højde (metrisk):
525 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10532724
Brand: IKA™ 0003510000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rysteinkubatorer, der tillader drift uden opsyn i et temperaturkontrolleret miljø
  • Integreret PID-temperaturkontrol (brug af to PT 1000-temperatursensorer)
  • Forgreningsdåse i arbejdsområdet for tilslutning af en ekstra temperaturføler, f.eks. PT 1000.60
  • Elektronisk temperatur- og hastighedskontrol
  • Valgfri indbygget køler til tilslutning til ekstern køleenhed, f.eks. KV 600
  • Enheden slukker automatisk, hvis den forstyrres
  • Enheden stopper automatisk, når hætten løftes
  • Opsamlingsbakke med afløbsslange på bagsiden af enheden
  • Let at bruge
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft
  • Tilbehør er ikke inkluderet i leveringen, bestil venligst separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 20 mm
Bæreevne (metrisk) 20 kg
Hastighedsområde 10 til 500 rpm
Elektriske krav 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W
Spænding 100/115/230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 80 °C
Watt 1120 W
Holder 90L
Produkttype Rysteinkubator
Certificeringer/compliance IP 30 DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 750 mm
Højde (metrisk) 525 mm
Bredde (metrisk) 580 mm
Vægt (metrisk) 50 kg
Model- KS 4000 i control
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Interface RS-232
Timer rækkevidde 0 min. til 999 timer
Garanti og servicetilbud 24 måneder