Få mere at vide
IKA™ KS 3000 ic Control
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16288161 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16288161 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16288161 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003940100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Innovativt inkubatorrysterdesign, der giver mulighed for uovervåget drift i et temperaturkontrolleret miljø.
  • Stor LED-skærm til hastigheds- og tidsindstillinger
  • Kontroller med antimikrobiel belægning til reduktion af bakterier
  • Integreret PID-temperaturkontrol (brug af to PT 1000-temperatursensorer)
  • Forgreningsdåse i arbejdsområdet for tilslutning af en ekstra temperaturføler, f.eks. PT 1000,60
  • Elektronisk temperatur- og hastighedskontrol
  • Elektronisk timerkontakt: 0 til 999 timer (indstillet efter minut eller time)
  • Valgfri indbygget køler til tilslutning til ekstern køleenhed, f.eks. RC 2 grundlæggende / kontrol
  • Enheden slukker automatisk, hvis den forstyrres
  • Enheden stopper automatisk, når hætten løftes
  • Opsamlingsbakke med afløbsslange på bagsiden af enheden
  • Enkel betjening
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™
  • Rystende bevægelse: orbital
  • Orbital diameter: 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 10 til 500 rpm
Spænding 100/115/230 V
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 80° °C
Watt 1120 W
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 258 x 330 x 330 mm
Vægt (metrisk) 37 kg
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Timer rækkevidde 1 min. til 999 timer.