Få mere at vide
IKA™ KS 260 Control NOL Flat Shaker
Artikelnummer. 15895931 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
0 til 500 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
15895931 0 til 500 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 15895931 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004278400
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kompakt, flad shaker med ideel drejebevægelse.
  • Elektronisk justering af hastighed og timer
  • Digitalt display gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
  • Elektronisk ur
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™ software
  • Specialversion med omvendt drejeretning på forespørgsel
  • En bred vifte af redskabskombinationer gør det muligt at bruge næsten alle former og størrelser af fartøjer
  • Vedhæftede filer medfølger ikke, bestil venligst separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 7.5 kg
Hastighedsområde 0 til 500 rpm
Elektriske krav 220/240 V, 100/120 V, 50/60 Hz, 45 W
Watt 45 W
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 360 x 98 x 420 mm
Vægt (metrisk) 8.8 kg
Vise LCD: Hastighed, Timer
Inkluderer RS 232 interface
Timer rækkevidde 1 til 599 min.