Beskrivelse
- Elektronisk justering af hastighed og timer
- En digitalt skærm gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
- Elektronisk automatisk indstillende ur: 0 til 9 timer 59 min eller kontinuerlig drift (endeløs)
- Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™
- Specialversion med omvendt drejeretning på forespørgsel
- En bred vifte af redskabskombinationer gør det muligt at bruge næsten alle former og størrelser af fartøjer
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 0 til 800 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 50 °C |
| Watt | 45 W |
| Produkttype | Orbitalt rysteapparat |
| Stiktype | EU-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dimensioner (L x B x H) | 316 x 270 x 98 mm |
| Vægt (metrisk) | 9.8 kg |
| Vise | LCD |