missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fisherbrand™ Krystal™ Clear Bottom Microplate, 96-Well

Artikelnummer. 11507203
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11507203

Brand: Fisherbrand™ 215003

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Optimized for fluorescence and luminescence. Fisherbrand™ Krystal™ Clear Bottom Microplate, 96-Well uses ultra-sonic welding to connect a flat, optically clear base to a solid white or black top plate with no leakage, enabling excellent accuracy and reproducibility of photometric readings.

A clear bottom microplate with opaque sides (available in black or white) assembled using a proprietary ultra-sonic welding technique in a clean room environment.

  • Opaque walls to prevent well-towell crosstalk
  • Clear plate bottom permits direct microscopic viewing
  • Thickness of bottom 0.75mm
  • For use with top or bottom reading instruments
  • Standard ANSI/SLAS format
  • Well volume of 350μL
  • Constructed from ultra pure grade polystyrene

Tekniske data

Certificeringer/compliance ANSI, SLAS
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Instruments that read from the bottom, or the top and bottom of the plate
Materiale Polystyrene
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Well Shape Round
Til brug med (applikation) Fluorescence and luminescence
nr. pr. pakke 100
Nederdel farve Black
Vel Farve Clear Bottom
Længde (metrisk) 127.6 mm
Bredde (metrisk) 85.6 mm
Diameter (metrisk) Brønd 6.3 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.